Merck
531219
Sigma-Aldrich
Bromoform-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinónimos:
Tribromomethane-13C
About This Item
Fórmula lineal:
13CHBr3
Número de CAS:
Peso molecular:
253.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥99% (CP)
contiene
copper as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.596 (lit.)
bp
146-150 °C (lit.)
mp
5-8 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
Br[13CH](Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H/i1+1
Clave InChI
DIKBFYAXUHHXCS-OUBTZVSYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)