489549
Fmoc-Gly-OH-2-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-glycine-2-13C, Glycine-2-13C, N-Fmoc
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
mp
174-175 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)[13CH2]NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)/i9+1
Clave InChI
NDKDFTQNXLHCGO-QBZHADDCSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)