Merck
530840
Sigma-Aldrich
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulfonate
98%
Sinónimos:
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) triflate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H24F3O3RhS
Número de CAS:
Peso molecular:
468.34
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98%
reaction suitability
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
159 °C (dec. literature value) (lit.)
SMILES string
[Rh+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.CHF3O3S.Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;(H,5,6,7);/q;;;+1/p-1/b2*2-1-,8-7-;;
InChI key
GOPBTCMAUMSOBX-QMDOQEJBSA-M
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1