530816
1-[2-(Trimethylsilyl)ethoxycarbonyloxy]pyrrolidin-2,5-dione
Sinónimos:
1-[[[2-(Trimethylsilyl)ethoxy]carbonyl]oxy]pyrrolidin-2,5-dione, 1-[[[2-(Trimethylsilyl)ethoxy]carbonyl]oxy]pyrrolidine-2,5-dione, 1-[[[[2-(Trimethylsilyl)ethyl]oxy]carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl [2-(trimethylsilyl)ethyl] carbonate, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-(trimethylsilyl)ethyl carbonate, N-[[[(2-Trimethylsilylethyl)oxy]carbonyl]oxy]succinimide, N-[[[2-(Trimethylsilyl)ethoxy]carbonyl]oxy]succinimide
About This Item
Productos recomendados
mp
83-88 °C (lit.)
grupo funcional
imide
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[Si](C)(C)CCOC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C10H17NO5Si/c1-17(2,3)7-6-15-10(14)16-11-8(12)4-5-9(11)13/h4-7H2,1-3H3
Clave InChI
FLDNDAMSCINJDX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?