530042
N-Phenylacrylamide
99%
Sinónimos:
Asylanilide
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
mp
103-106 °C (lit.)
SMILES string
C=CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO/c1-2-9(11)10-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2,(H,10,11)
InChI key
BPCNEKWROYSOLT-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)