52435
cis-1,4-Hexadiene
≥99.0%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99.0%
índice de refracción
n20/D 1.415
bp
65-66 °C (lit.)
densidad
0.707 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
cadena SMILES
C\C=C/CC=C
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h3-4,6H,1,5H2,2H3/b6-4-
Clave InChI
PRBHEGAFLDMLAL-XQRVVYSFSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-50.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-46 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)