268976
3-Methyl-1,3-pentadiene, mixture of cis and trans
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH=C(CH3)CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
82.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.451 (lit.)
bp
75-77 °C (lit.)
densidad
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C\C=C(/C)C=C
InChI
1S/C6H10/c1-4-6(3)5-2/h4-5H,1H2,2-3H3/b6-5+
Clave InChI
BOGRNZQRTNVZCZ-AATRIKPKSA-N
Aplicación
3-Methyl-1,3-pentadiene was used in the synthesis of two major nitronic ester cycloadducts by the tin(IV)-catalyzed reaction with β-nitrostyrene in toluene.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-20.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-29 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Peter A Wade et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 9, 2137-2146 (2013-11-10)
The tin(IV)-catalyzed reaction of β-nitrostyrene with (E)-3-methyl-1,3-pentadiene in toluene afforded two major nitronic ester cycloadducts in 27% and 29% yield that arise from the reaction at the less substituted diene double bond. Also present were four cycloadducts from the reaction