Merck
523720
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Indolinemethanol
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11NO
Número de CAS:
Peso molecular:
149.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]20/D +52°, c = 1 in ethanol
mp
66-70 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OC[C@@H]1Cc2ccccc2N1
InChI
1S/C9H11NO/c11-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10-8/h1-4,8,10-11H,5-6H2/t8-/m0/s1
InChI key
GRPOFAKYHPAXNP-QMMMGPOBSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)