254029
Ácido cloroplatínico hydrate
99.995% trace metals basis
Sinónimos:
Cloruro de platino hydrate, Hexacloroplatinato (IV) de hidrógeno hydrate, Ácido hexacloroplatínico(IV) hydrate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99.995% trace metals basis
composition
Pt, 38-40%
mp
60 °C (lit.)
density
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.H2O.Pt/h6*1H;1H2;/q;;;;;;;+4/p-4
InChI key
SLIOYUPLNYLSSR-UHFFFAOYSA-J
General description
Application
Packaging
Storage and Stability
2. Recomendado para un solo uso con el fin de evitar la absorción de agua y su degradación. Si es preciso, una vez abierto, vuelva a envasar y sellar en gas inerte seco.
3. Guardar con cuidado. Proteger de la luz. Guardar siempre en recipientes bien cerrados en una atmósfera inerte seca. Se recomienda guardar los recipientes en un desecador secundario con desecante en una atmósfera inerte seca.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges