Merck
205885
Sigma-Aldrich
Cloruro de paladio (II)
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
Dichloropalladium, Palladium dichloride, Palladous chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cl2Pd
Número de CAS:
Peso molecular:
177.33
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
powder
reaction suitability
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
678-680 °C (lit.)
density
4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
General description
El cloruro de paladio (II) es un material de partida ampliamente utilizado para preparar otros catalizadores, reactivos y nanopartículas de paladio.
Application
Guía de aplicaciones para las reacciones de acoplamiento transversal catalizadas por paladio
Utilizado en la síntesis de polímeros que contengan metales semiconductores en los cuales el esqueleto polipirrólico tiene una mínima energía conformacional y es casi plana.
El cloruro de paladio(II) (PdCl2) puede utilizarse como catalizador en los siguientes procesos:
  • El sistema catalítico PdCl2-CuCl2 se utiliza en la acetilación selectiva de alcoholes 1o y 2o de alquilo o arilo con acetato de vinilo para preparar los correspondientes derivados acetilados.
  • El PdCl2–EDTA se utiliza en la reacción de acoplamiento cruzado de Suzuki entre haluros de arilo y heteroarilo con ácidos aril(heteroaril)borónicos en agua.
  • El PdCl2-Cu(OAC)2 se utiliza para sintetizar pirroles polisustituidos a partir de fenetilaminas a través de múltiples reacciones de desprotonación y desaminación.
  • El PdCl2-PEG(300) se utiliza en la reacción de acoplamiento de Suzuki-Miyaura.
  • El PdCl2-NaBH4 se utiliza en la hidrogenación de enlaces carbono-carbono triples para sintetizar los correspondientes cis-alquenos en un medio de reacción de polietilenglicol-CH2 Cl 2 .
  • El sistema catalítico PdCl2-(n-Bu)3N-NH4OOCH se utiliza en la síntesis de benzofuranos a través de la reacción de Heck intramolecular.
Para usos a pequeña escala y de alto rendimiento, el producto también está disponible como ChemBeads (919853)
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Visite la Librería de documentos
Synthesis of benzofurans in ionic liquid by a PdCl2-catalyzed intramolecular Heck reaction
Xie X, et al.
Tetrahedron Letters, 45, 6235-6237 (2004)
Effective hydrogenation of carbon-carbon triple bonds by NaBH4/PdCl2 in polyethylene glycol/CH2Cl2: usefulness of peg in synthetic reactions
Suzuki N, et al.
Tetrahedron, 41(12), 2387-2392 (1985)
J W J Bosco et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (9), 1116-1117 (2004-04-30)
PdCl(2) can catalyze the acetylation of primary and secondary alcohols with vinyl acetate. The reaction is selective and mild with high yields. Tertiary alcohols, phenols and amines are unaffected under these reaction conditions.
PEG (300)-PdCl2 promoted efficient and convenient Suzuki-Miyaura coupling of aryl chlorides with arylboronic acids
Yin Liang, et al.
Tetrahedron, 62(40), 9359-9364 (2006)
Pd nanocatalyst adorned on magnetic chitosan@ N-heterocyclic carbene: Eco-compatible Suzuki cross-coupling reaction
Sedghi R, et al.
Molecules (Basel), 21, 3048-3048 (2019)