Merck
520365
Sigma-Aldrich
Copper-tin alloy
spherical powder, −200 mesh
Sinónimos:
Bronze, Sn5Cu84
About This Item
Fórmula lineal:
Sn5Cu84
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
31152304
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
spherical powder
Nivel de calidad
composición
copper, 90 wt. %
Tin, 10 wt. %
tamaño de partícula
−200 mesh
cadena SMILES
[Cu].[Sn]
InChI
1S/Cu.Sn
Clave InChI
KUNSUQLRTQLHQQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Mechanical alloying is a “brute force” method of affecting alloying and chemical reactions. The mixture of reactant powders and several balls are placed in the milling jar of a high-energy ball mill, for example, a shaker mill or a planetary mill.