GF11581635
Bronze
powder, Cu 89%/Sn 11%, max. particle size 150 micron, weight 1000 g, condition atomized
Sinónimos:
CU096010
About This Item
Productos recomendados
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 115-816-35
weight
1000 g
max. part. size
150 μm
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)