511099
Rhodium(II) trimethylacetate, dimer
≥99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Tetrakis(pentanoato)dirhodium
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.9% trace metals basis
idoneidad de la reacción
core: rhodium
reagent type: catalyst
cadena SMILES
CC(C)(C)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/4C5H10O2.2Rh/c4*1-5(2,3)4(6)7;;/h4*1-3H3,(H,6,7);;/q;;;;2*+2/p-4
Clave InChI
DNBBTEHLBVKPEO-UHFFFAOYSA-J
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?