Merck
725455
Sigma-Aldrich
Rhodium(II) triphenylacetate dimer
as complex with dichloromethane
Sinónimos:
Rh2(TPA)4, Rh2(triphenylacetate)4, Rhodiumtriphenylacetate, Tetrakis(triphenylacetato)dirhodium(II)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C80H60O8Rh2 · CH2Cl2
Número de CAS:
Peso molecular:
1440.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: rhodium
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp
260-263 °C
cadena SMILES
ClCCl.O=C(O[Rh](OC(=O)C(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[Rh](OC(=O)C(c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6)OC(=O)C(c7ccccc7)(c8ccccc8)c9ccccc9)C(c%10ccccc%10)(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C20H16O2.CH2Cl2.2Rh/c4*21-19(22)20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2-1-3;;/h4*1-15H,(H,21,22);1H2;;/q;;;;;2*+2/p-4
Clave InChI
SRAMLXDHXNCYQM-UHFFFAOYSA-J
Aplicación
Catalyst for:
  • Amination of allene carbamates
  • Allene aziridination to stereoselectively prepare cyclic cabamates
  • C-H bond nitrene insertion
  • Enantioselective cyclopropanation
  • Preparation of cyclic oxonium ylides
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)