Merck
510742
Sigma-Aldrich
Cyclohexyldiphenylphosphine
Sinónimos:
Diphenylcyclohexylphosphine
About This Item
Fórmula lineal:
C6H11P(C6H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
268.33
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Nivel de calidad
mp
58-62 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
C1CCC(CC1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H21P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-2,4-7,10-13,18H,3,8-9,14-15H2
Clave InChI
ZXKWUYWWVSKKQZ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)