Merck
510661
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) butoxide solution
0.5 M in toluene, ≥99.9% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
Y(OC4H9)3
Número de CAS:
Peso molecular:
308.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
≥99.9% trace metals basis
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: yttrium
reagent type: catalyst
concentración
0.5 M in toluene
índice de refracción
n20/D 1.495
bp
109 °C
densidad
0.9 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCCCO[Y](OCCCC)OCCCC
InChI
1S/3C4H9O.Y/c3*1-2-3-4-5;/h3*2-4H2,1H3;/q3*-1;+3
Clave InChI
PCOPFSXTYFFNIG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Precursor to composite film electrode for solid oxide fuel cells.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
8 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)