4P101
4-Point Probing Chip
4P101
About This Item
Productos recomendados
material
gold/chromium electrode (Au/Cr)
description
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
electrode layer thickness 60 nm gold
feature
point style 4 pt probe
BN/SiO2 coating
packaging
pkg of 16 non-diced devices
manufacturer/tradename
4P101
die thickness
525 μm , silicon
electrode size
10 nm , chrome
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)