499307
Phenethylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2CH2ZnBr
Número de CAS:
Peso molecular:
250.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
concentración
0.5 M in THF
bp
65 °C
densidad
0.965 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Br[Zn]CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9.BrH.Zn/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7H,1-2H2;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
SEXSOTWHLBYVNF-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
Phenethylzinc bromide can be used as a reagent:
- In the transition metal-catalyzed Negishi cross-coupling reaction to prepare aryl or heteroaryl derivatives by reacting with organic halides or triflates via carbon-carbon bond formation.
- To prepare (4-phenyl-1-butyn-1-yl)benzene by reacting with phenylacetylene via palladium-catalyzed cross-coupling reaction.
- To synthesize benzyl substituted thienopyrimidine derivatives.
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Substituted thieno [2, 3-d] pyrimidines as adenosine A2A receptor antagonists
Shook BC, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 23(9), 2688-2691 (2013)
Palladium-catalyzed aerobic oxidative cross-coupling reactions of terminal alkynes with alkylzinc reagents
Chen M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(12), 4101-4103 (2010)
Non-peptidic small molecule inhibitors of XIAP
Park C-M, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 15(3), 771-775 (2005)