496812
7-Allyl-7,8-dihydro-8-oxoguanosine
95%
Sinónimos:
Loxoribine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
actividad óptica
[α]21/D −32°, c = 1 in H2O
mp
227-230 °C (lit.)
cadena SMILES
NC1=NC2=C(N(CC=C)C(=O)N2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C13H17N5O6/c1-2-3-17-6-9(15-12(14)16-10(6)22)18(13(17)23)11-8(21)7(20)5(4-19)24-11/h2,5,7-8,11,19-21H,1,3-4H2,(H3,14,15,16,22)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
Clave InChI
VDCRFBBZFHHYGT-IOSLPCCCSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?