Merck
496073
Sigma-Aldrich
2,6-Bis[(4S)-4-phenyl-2-oxazolinyl]pyridine
98%
Sinónimos:
(S,S)-2,6-Bis(4,5-dihydro-4-phenyl-2-oxazolyl)pyridine, (S,S)-2,6-Bis(4-phenyl-2-oxazolinyl)pyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H19N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
369.42
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
Quality Level
assay
98%
optical activity
[α]20/D −224°, c = 1 in chloroform
mp
171-175 °C (lit.)
SMILES string
C1OC(=N[C@H]1c2ccccc2)c3cccc(n3)C4=N[C@H](CO4)c5ccccc5
InChI
1S/C23H19N3O2/c1-3-8-16(9-4-1)20-14-27-22(25-20)18-12-7-13-19(24-18)23-26-21(15-28-23)17-10-5-2-6-11-17/h1-13,20-21H,14-15H2/t20-,21-/m1/s1
InChI key
HLHBIMJNCKZZQO-NHCUHLMSSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
The PYBOX ligand, consisting of a pyridine ring flanked by two oxazoline groups, was introduced in 1989 by Nishiyama.