490989
Urea-15N2
60 atom % 15N, 99% (CP)
Sinónimos:
15N Labeled urea, Carbamide-15N2, Carbonyldiamide-15N2
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
60 atom % 15N
Quality Level
assay
99% (CP)
form
solid
mol wt
61.25 by atom % calculation (60 atom % 15N)
mp
132-135 °C (lit.)
application(s)
agriculture
mass shift
M+2
SMILES string
[15NH2]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-SUEIGJEOSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)