Merck
603430
Sigma-Aldrich
Urea-13C
99 atom % 13C, UBT Grade
Sinónimos:
13C Labeled urea, Carbamide-13C, Carbonyldiamide-13C
About This Item
Fórmula lineal:
H2N13CONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
61.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
grado
cGMP
Nivel de calidad
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
mp
132-135 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
N[13C](N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1
Clave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-OUBTZVSYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Nota de análisis
Used as an Activie Pharmaceutical Ingredient (API) under the jurisdiction of the FDA and following cGMP and ICH guidelines for APIs
Used for Urea Breath Test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)