Merck
Q51545
Sigma-Aldrich
Urea-15N2
2 atom % 15N, 99% (CP)
Sinónimos:
15N Labeled urea, Carbamide-15N2, Carbonyldiamide-15N2
About This Item
Fórmula lineal:
H215NCO15NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
62.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12352102
PubChem Substance ID:
isotopic purity
2 atom % 15N
assay
99% (CP)
mol wt
60.09 by atom % calculation (2 atom % 15N)
mp
132-135 °C (lit.)
application(s)
agriculture
mass shift
M+2
SMILES string
[15NH2]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-SUEIGJEOSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)