489719
Hexanoic acid-2,2-d2
98 atom % D
Sinónimos:
Caproic acid-2,2-d2
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.416 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
mp
−3 °C (lit.)
densidad
0.943 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H]C([2H])(CCCC)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i5D2
Clave InChI
FUZZWVXGSFPDMH-BFWBPSQCSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)