488186
Benzyl bromide-α,α-d2
98 atom % D
Sinónimos:
α-Bromotoluene-α,α−d2, Deuterated benzyl bromide
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.575 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−3-−1 °C (lit.)
density
1.455 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i6D2
InChI key
AGEZXYOZHKGVCM-NCYHJHSESA-N
Categorías relacionadas
Packaging
For use with
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
186.8 °F - closed cup
flash_point_c
86 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?