488178
3,4-Diacetoxy-1-butene
98%
Sinónimos:
3-Butene-1,2-diol diacetate, DAcB
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2CH2CH(O2CCH3)CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
172.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.43 (lit.)
bp
95-96 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)OCC(OC(C)=O)C=C
InChI
1S/C8H12O4/c1-4-8(12-7(3)10)5-11-6(2)9/h4,8H,1,5H2,2-3H3
Clave InChI
MWWXARALRVYLAE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
3,4-Diacetoxy-1-butene (3,4-DAB) is a diacetoxybutene derivative. 1,3-butadiene undergoes oxidative acetoxylation in the presence of palladium-based IMCs (intermetallic compounds) to form 3,4-DAB as one of the product.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Nano-size particles of palladium intermetallic compounds as catalysts for oxidative acetoxylation.
Komatsu T, et al.
Applied Catalysis A: General, 251(2), 315-326 (2003)