Merck
487899
Sigma-Aldrich
Acrylic acid-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinónimos:
2-Propenoic-1-13C acid
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CH13CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
73.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (CP)
contiene
hydroquinone as stabilizer
impurezas
≤5% water
índice de refracción
n20/D 1.4202 (lit.)
bp
139 °C (lit.)
mp
13 °C (lit.)
densidad
1.065 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[13C](=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)/i3+1
Clave InChI
NIXOWILDQLNWCW-LBPDFUHNSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
119.3 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
48.5 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)