487791
Acetic acid-18O2
95 atom % 18O
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C18O2H
Número de CAS:
Peso molecular:
64.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
95 atom % 18O
Nivel de calidad
índice de refracción
n20/D 1.3715 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
densidad
1.116 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
CC([18OH])=[18O]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i3+2,4+2
Clave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-NUQCWPJISA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?