Merck
487783
Sigma-Aldrich
Acetanilide-15N
98 atom % 15N
Sinónimos:
N-Phenylacetamide-15N
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO15NHC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
136.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
bp
304 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
densidad
1.230 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CC(=O)[15NH]c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)/i9+1
Clave InChI
FZERHIULMFGESH-QBZHADDCSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
321.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
161.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)