363006
Ammonium-15N acetate
98 atom % 15N
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Level
form
solid
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
CC([O-])=O.[H][15N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i;1+1
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-IEOVAKBOSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Journal of the American Chemical Society, 107, 3706-3706 (1985)