486868
Methane-d3
98 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
CHD3
Número de CAS:
Peso molecular:
19.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
densidad de vapor
0.55 (vs air)
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
bp
−161 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])[2H]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1D3
Clave InChI
VNWKTOKETHGBQD-FIBGUPNXSA-N
Categorías relacionadas
Envase
1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Otras notas
We are in the process of phasing-out the CGA 110/170 valves in favor of CGA 110/180 valves. Some stock of cylinders with CGA 110/170 valves may still exist. Please use adapters Z147095-1EA (brass) or Z147125-1EA (stainless steel) to utilize with a CGA 180 regulator.
Productos recomendados
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
válvula de control
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
-306.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-188 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?