486701
Boc-Gly-OH-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine-15N, 15N Labeled Boc-Gly-OH, 15N Labeled N-(tert-butoxycarbonyl)glycine, Glycine-15N, N-t-Boc derivative
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
mp
86-89 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)[15NH]CC(O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)/i8+1
Clave InChI
VRPJIFMKZZEXLR-VJJZLTLGSA-N
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?