Merck
486248
Sigma-Aldrich
Tris-d11 solution
1 M in D2O, 98 atom % D
Sinónimos:
Tris(hydroxymethyl-d3)amino-d2-methane solution
About This Item
Fórmula lineal:
(DOCD2)3CND2
Peso molecular:
132.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
concentración
1 M in D2O
técnicas
NMR: suitable
bio NMR: suitable
índice de refracción
n20/D 1.346
densidad
1.137 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+11
cadena SMILES
[2H]OC([2H])([2H])C(N([2H])[2H])(C([2H])([2H])O[2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2/i1D2,2D2,3D2,6D,7D,8D/hD2
Clave InChI
LENZDBCJOHFCAS-RNVFPDRBSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Tris-d11 solution is the isotope-labeled analog of tris(hydroxymethyl)aminomethane. It is suitable for NMR and bio-NMR applications.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)