Merck
164488
Sigma-Aldrich
Sodium deutoroxide
30 wt. % in D2O, 99 atom % D
Sinónimos:
Sodium deuteroxide solution, Sodium hydroxide-d
About This Item
Fórmula lineal:
NaOD / D2O
Número de CAS:
Peso molecular:
41.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % D
Nivel de calidad
Formulario
liquid
concentración
30 wt. % in D2O
técnicas
NMR: suitable
índice de refracción
n20/D 1.4039
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[Na+].[O-][2H]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD
Clave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-DYCDLGHISA-M
Categorías relacionadas
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Xiang Zhai et al.
Biochemistry, 53(21), 3486-3501 (2014-05-16)
Two mutations of the phosphodianion gripper loop in chicken muscle triosephosphate isomerase (cTIM) were examined: (1) the loop deletion mutant (LDM) formed by removal of residues 170-173 [Pompliano, D. L., et al. (1990) Biochemistry 29, 3186-3194] and (2) the loop
Dominique E Williams et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(10), 1474-1482 (2015-05-09)
With the goal of designing a lysosomal phospholipase mimic, we optimized experimental variables to enhance Ce(IV) -assisted hydrolysis of phosphatidylcholine (PC) liposomes. Our best result was obtained with the chelating agent bis-tris propane (BTP). Similar to the hydrolytic enzyme, Ce(IV)
Oliver Wahl et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 95, 1-10 (2014-03-19)
For the impurity profiling of the mucolytic and anti-inflammatory drug carbocisteine a high performance liquid chromatographic (HPLC) method using corona charged aerosol detection (CAD) was developed and fully validated following the ICH guideline Q2(R1). The response was linear (R²>0.995) over