485993
Fmoc-Val-OH-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valine-1-13C, L-Valine-1-13C, N-Fmoc derivative
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
assay
98% (CP)
form
solid
optical activity
[α]20/D −17°, c = 1 in DMF
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
143-145 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
mass shift
M+1
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1/i19+1
InChI key
UGNIYGNGCNXHTR-ZLHLYFPTSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?