Merck
586749
Sigma-Aldrich
Boc-Ala-OH-13C3
99 atom % 13C
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine-13C3, L-Alanine-13C3, N-t-Boc derivative
About This Item
Fórmula lineal:
13CH313CH(NH-Boc)13CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
192.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D -23°, c = 2 in acetic acid
técnicas
bio NMR: suitable
mp
79-83 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[13C@@H]([13CH3])[13C](O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i1+1,5+1,6+1
Clave InChI
QVHJQCGUWFKTSE-QSNIDFQTSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)