674117
Sodium D-3-hydroxybutyrate-2,4-13C2
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinónimos:
(R)-(-)-3-Hydroxybutyric acid-2,4-13C2 sodium salt, Sodium (R)-3-hydroxybutyrate-2.4.13C2
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
≥95% (Chiral Purity)
≥98% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
149-155 °C (lit.)
mass shift
M+2
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[13CH3][C@@H](O)[13CH2]C([O-])=O.[Na+]
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1/i1+1,2+1;
InChI key
NBPUSGBJDWCHKC-WGJKDMNVSA-M
Categorías relacionadas
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Chromatograms
suitable for GCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.