485187
1-Bromohexane-d13
98 atom % D
Sinónimos:
Hexyl-d13 bromide
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.4475 (lit.)
bp
154-158 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
density
1.269 g/mL at 25 °C
mass shift
M+13
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
InChI key
MNDIARAMWBIKFW-UTBWLCBWSA-N
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
134.6 °F - closed cup
flash_point_c
57 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?