485195
1-Bromooctane-d17
98 atom % D
Sinónimos:
Octyl-d17 bromide
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.4518 (lit.)
bp
201 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
density
1.217 g/mL at 25 °C
mass shift
M+17
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C8H17Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
InChI key
VMKOFRJSULQZRM-OISRNESJSA-N
Packaging
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
172.4 °F - closed cup
flash_point_c
78 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?