485136
o-Xylene-(dimethyl-13C2)
99 atom % 13C
Sinónimos:
1,2-Dimethyl-13C2-benzene, o-Xylene-α,α′-13C2
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.505 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
mp
-25--23 °C (lit.)
density
0.886 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
SMILES string
[13CH3]c1ccccc1[13CH3]
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3/i1+1,2+1
InChI key
CTQNGGLPUBDAKN-ZDOIIHCHSA-N
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
89.6 °F - closed cup
flash_point_c
32 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?