Merck
483397
Sigma-Aldrich
2-Bromoethyl isocyanate
≥90%
About This Item
Fórmula lineal:
BrCH2CH2NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
149.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥90%
índice de refracción
n20/D 1.483 (lit.)
bp
158 °C (lit.)
densidad
1.66 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
bromo
isocyanate
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
BrCCN=C=O
InChI
1S/C3H4BrNO/c4-1-2-5-3-6/h1-2H2
Clave InChI
JLHTVZLEHOQZBM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
112.8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Michaël Bosco et al.
Methods (San Diego, Calif.), 180, 69-78 (2020-06-09)
We present herein the synthesis of biotin-functionalized polymers (BNAPols) that have been developed for the fixation of membrane proteins (MPs) onto surfaces. BNAPols were synthesized by free-radical polymerization of a tris(hydroxymethyl)acrylamidomethane (THAM)-derived amphiphilic monomer in the presence of a thiol-based
Datong Wu et al.
The Analyst, 145(9), 3395-3400 (2020-04-03)
Here, ionized chiral carbon dots, (S,S)-C-dots-1 (λex = 430 nm, λem = 480 nm), were synthesized via a facile route with relatively high quantum yield (∼24.4%) and used as a fluorescent chiral sensor. One of the advantages of the synthetic