Merck
481920
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethylsulfonyl)aniline
95%
About This Item
Fórmula lineal:
CF3SO2C6H4NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
225.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
95%
mp
96 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
sulfone
cadena SMILES
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO2S/c8-7(9,10)14(12,13)6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H,11H2
Clave InChI
GNVFCXUZQGCXPB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-(Trifluoromethylsulfonyl)aniline, also known as p-(trifluoromethylsulfonyl)aniline, is an aniline derivative.
Aplicación
4-(Trifluoromethylsulfonyl)aniline may be used in the preparation of 1-azido-4(trifluoromethanesufonyl)benzene.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Organic synthesis in soft wall-free microreactors: real-time monitoring of fluorogenic reactions.
Marchand G, et al.
Analytical Chemistry, 80(15), 6051-6055 (2008)