480819
(R)-(+)-Glycidol
97%, optical purity ee: 98% (GLC)
Sinónimos:
(R)-(+)-Oxirane-2-methanol
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
optical activity
[α]23/D +15°, neat
optical purity
ee: 98% (GLC)
impurities
<3% dichloromethane
refractive index
n20/D 1.43 (lit.)
bp
56-57 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.116 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2/t3-/m1/s1
InChI key
CTKINSOISVBQLD-GSVOUGTGSA-N
General description
Application
- heteroarylpropane-2,3-diols, useful for combinatorial oligomer synthesis
- enantiomerically pure (2S,3S)- and (2S,3R)-threoninol and -hydroxyphenylalaninol
- 2-amino-1,4-anhydro-pentitol and 3-amino-1,5-anhydro-4-deoxy-hexitol with the arabino configuration
- (S)-4-tosyloxymethyl-2-oxazolidinone, required for the synthesis of protected amino alcohol derivatives
- 1-(S)-[3-hydroxy-2-(phosphonomethoxy)propyl]cytosine [(S)-HPMPC]
- chiral building block used to construct an epoxyvinyl iodide intermediate in a synthesis of a furanocembrane, a marine natural product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Self-react. C - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
161.6 °F
flash_point_c
72 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.