47686
Fmoc-Hyp-OH
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinónimos:
Fmoc-L-4-hydroxyproline
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
optical activity
[α]20/D −60±2°, c = 1% in methanol
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
189-193 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1C[C@H](N(C1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O
InChI
1S/C20H19NO5/c22-12-9-18(19(23)24)21(10-12)20(25)26-11-17-15-7-3-1-5-13(15)14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,12,17-18,22H,9-11H2,(H,23,24)/t12-,18+/m1/s1
InChI key
GOUUPUICWUFXPM-XIKOKIGWSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?