473111
Lithium-6Li2 carbonate
95 atom % 6Li
Sinónimos:
Carbolithium-6, Carbonic acid lithium-6 salt, Lithium carbonate-6Li2
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
95 atom % 6Li
Quality Level
form
solid
mp
720 °C (lit.)
mass shift
M-2
SMILES string
[6Li+].[6Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i;2*1-1
InChI key
XGZVUEUWXADBQD-OUDCDBHYSA-L
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?