203629
Lithium carbonate
99.997% trace metals basis
Sinónimos:
Carbolithium, Carbonic acid lithium salt
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99.997% trace metals basis
Formulario
powder
impurezas
≤35.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
618 °C (lit.)
densidad
2.11 g/mL at 25 °C
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Información sobre el gen
human ... GSK3A(2931) , GSK3B(2932) , IMPA1(3612)
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.