Merck
470813
Sigma-Aldrich
3-Acetylphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COC6H4B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
163.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95%
impurezas
<10% 3-acetylphenylboronic anhydride
mp
204-208 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
CC(=O)c1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H9BO3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
Clave InChI
SJGGDZCTGBKBCK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Acetylphenylboronic acid can be used as a substrate:
  • In the synthesis of symmetric biaryls via oxidative dimerization using a palladium catalyst and water as a solvent.
  • In the synthesis of aryl fluorides through electrophilic fluorination reaction using acetyl hypofluorite.
  • In the coupling reactions of organoboranes with olefins using molecular oxygen and palladium catalyst.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Oxygen-promoted Pd (II) catalysis for the coupling of organoboron compounds and olefins
Jung YC, et al.
Organic Letters, 5(13), 2231-2234 (2003)
Fluorination of aryl boronic acids using acetyl hypofluorite made directly from diluted fluorine
Vints I, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 78(23), 11794-11797 (2013)
Oxidative dimerization: Pd (II) catalysis in the presence of oxygen using aqueous media
Parrish JP, et al.
Tetrahedron Letters, 43(44), 7899-7902 (2002)