467456
2-Methylthianaphthene
97%
Sinónimos:
2-Methylbenzo[b]thiophene
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
47-52 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C9H8S/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-6H,1H3
InChI key
BLZKSRBAQDZAIX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
2-Methylthianaphthene is a 2-substituted thianaphthene derivative. It can be synthesized by reacting 2-thianaphthenyllithium with methyl p-toluenesulfonate.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Journal of hazardous materials, 342, 758-769 (2017-09-20)
The ZrO
Some 2-Substituted Thianaphthenes Derived from 2-Thianaphthenyllithium1.
Journal of the American Chemical Society, 74(3), 664-665 (1952)