462101
(S)-(−)-2-Bromo-3-methylbutyric acid
96%
Sinónimos:
(S)-2-Bromoisovaleric acid
About This Item
Productos recomendados
assay
96%
form
solid
optical activity
[α]22/D −21°, c = 37 in benzene
bp
90-100 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
39-44 °C (lit.)
functional group
bromo
carboxylic acid
SMILES string
CC(C)[C@H](Br)C(O)=O
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
UEBARDWJXBGYEJ-BYPYZUCNSA-N
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.