423246
Calix[4]arene-25,26,27,28-tetrol
95%
Sinónimos:
Calix[4]arene
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
cadena SMILES
Oc1c2Cc3cccc(Cc4cccc(Cc5cccc(Cc1ccc2)c5O)c4O)c3O
InChI
1S/C28H24O4/c29-25-17-5-1-6-18(25)14-20-8-3-10-22(27(20)31)16-24-12-4-11-23(28(24)32)15-21-9-2-7-19(13-17)26(21)30/h1-12,29-32H,13-16H2
Clave InChI
YPNHVQZZPXPQOS-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)